2-Chlorophenylacetyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR938171-1G OR938171-5G
APOSOR938171-1GEA 0 EUR
APOSOR938171-1G APOSOR938171-5G
2-Chlorophenylacetyl chloride 95%
2-Chlorophenylacetyl chloride
Formule: C₈H₆Cl₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00130223
CAS nummer: 51512-09-5