3-Allyloxypropionic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR938182-10G OR938182-1G OR938182-5G
APOSOR938182-10GEA 584 EUR
APOSOR938182-10G APOSOR938182-1G APOSOR938182-5G
3-Allyloxypropionic acid 95%
3-Allyloxypropionic acid
Formule: C₆H₁₀O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039537
CAS nummer: 22577-15-7