Ethyl 2-Isopropylacetoacetate 90%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR938251-1G OR938251-25G OR938251-5G
APOSOR938251-1GEA 103 EUR
APOSOR938251-1G APOSOR938251-25G APOSOR938251-5G
Ethyl 2-Isopropylacetoacetate 90%
Ethyl 2-Isopropylacetoacetate
Formule: C₉H₁₆O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042884
CAS nummer: 1522-46-9