(R)-(+)-Citronellal 90%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR938258-1G OR938258-5G
APOSOR938258-1GEA 146 EUR
APOSOR938258-1G APOSOR938258-5G
(R)-(+)-Citronellal 90%
(R)-(+)-Citronellal
Formule: C₁₀H₁₈O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 2385-77-5