1H-Imidazol-4-ylmethylamine dihydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR938259-1G OR938259-250MG
APOSOR938259-1GEA 231 EUR
APOSOR938259-1G APOSOR938259-250MG
1H-Imidazol-4-ylmethylamine dihydrochloride 97%
1H-Imidazol-4-ylmethylamine dihydrochloride
Formule: C₄H₉Cl₂N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09056757
CAS nummer: 72631-80-2