5,7-Dimethyl-8-quinolinol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR938289-1G OR938289-5G
APOSOR938289-1GEA 506 EUR
APOSOR938289-1G APOSOR938289-5G
5,7-Dimethyl-8-quinolinol 95%
5,7-Dimethyl-8-quinolinol
Formule: C₁₁H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00168976
CAS nummer: 37873-29-3