5-(Isopropylamino)pentanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR938297-1G OR938297-5G
APOSOR938297-1GEA 106 EUR
APOSOR938297-1G APOSOR938297-5G
5-(Isopropylamino)pentanol 97%
5-(Isopropylamino)pentanol
Formule: C₈H₁₉NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14708174
CAS nummer: 40447-21-0