AmbotzHAA6300 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR938329-10G OR938329-1G OR938329-5G
APOSOR938329-10GEA 971 EUR
APOSOR938329-10G APOSOR938329-1G APOSOR938329-5G
AmbotzHAA6300 95%
AmbotzHAA6300
Formule: C₁₀H₂₁NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00083642
CAS nummer: 67617-35-0