1-(Ammoniooxy)propane chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR938341-1G OR938341-250MG
APOSOR938341-1GEA 775 EUR
APOSOR938341-1G APOSOR938341-250MG
1-(Ammoniooxy)propane chloride 95%
1-(Ammoniooxy)propane chloride
Formule: C₃H₁₀ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00231456
CAS nummer: 6084-54-4