Butane-2-sulphonyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR938350-1G OR938350-5G
APOSOR938350-1GEA 74.6 EUR
APOSOR938350-1G APOSOR938350-5G
Butane-2-sulphonyl chloride 95%
Butane-2-sulphonyl chloride
Formule: C₄H₉ClO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04973899
CAS nummer: 4375-72-8