3-tert-Butylbenzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR938360-1G OR938360-5G
APOSOR938360-1GEA 26 EUR
APOSOR938360-1G APOSOR938360-5G
3-tert-Butylbenzaldehyde 95%
3-tert-Butylbenzaldehyde
Formule: C₁₁H₁₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11100027
CAS nummer: 23039-28-3