2,4-Hexanedione 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR938383-1G OR938383-5G
APOSOR938383-1GEA 0 EUR
APOSOR938383-1G APOSOR938383-5G
2,4-Hexanedione 97%
2,4-Hexanedione
Formule: C₆H₁₀O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009318
CAS nummer: 3002-24-2