(R)-1-Benzyl-3-pyrrolidinecarbonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR938474-1G OR938474-250MG
APOSOR938474-1GEA 629 EUR
APOSOR938474-1G APOSOR938474-250MG
(R)-1-Benzyl-3-pyrrolidinecarbonitrile 95%
(R)-1-Benzyl-3-pyrrolidinecarbonitrile
Formule: C₁₂H₁₄N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09951967
CAS nummer: 157528-56-8