2-(2-Methoxyphenyl)acetyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR938487-250MG OR938487-500MG
APOSOR938487-250MGEA 92.1 EUR
APOSOR938487-250MG APOSOR938487-500MG
2-(2-Methoxyphenyl)acetyl chloride 95%
2-(2-Methoxyphenyl)acetyl chloride
Formule: C₉H₉ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08899364
CAS nummer: 28033-63-8