cis-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR938498-10G OR938498-1G OR938498-5G
APOSOR938498-10GEA 1010 EUR
APOSOR938498-10G APOSOR938498-1G APOSOR938498-5G
cis-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
cis-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₈H₁₄O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 73094-35-6