2-(Chloromethyl)-1,2-epoxybutane 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR938507-1G
OR938507-250MG
OR938507-5G
APOSOR938507-1GEA
205
EUR
APOSOR938507-1G
APOSOR938507-250MG
APOSOR938507-5G
2-(Chloromethyl)-1,2-epoxybutane 95%
2-(Chloromethyl)-1,2-epoxybutane
Formule:
C₅H₉ClO Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
CAS nummer:
75484-32-1 |