2,6-Bis(hydroxymethyl)naphthalene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Naphthalene-2,6-diyldimethanol
OR938513-1G OR938513-5G
APOSOR938513-1GEA 207 EUR
APOSOR938513-1G APOSOR938513-5G
2,6-Bis(hydroxymethyl)naphthalene 95%
2,6-Bis(hydroxymethyl)naphthalene
Formule: C₁₂H₁₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11870109
CAS nummer: 5859-93-8