2,4-Dimethoxy-1,3,5-triazine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR938544-1G OR938544-5G
APOSOR938544-1GEA 42.4 EUR
APOSOR938544-1G APOSOR938544-5G
2,4-Dimethoxy-1,3,5-triazine 95%
2,4-Dimethoxy-1,3,5-triazine
Formule: C₅H₇N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20257908
CAS nummer: 1898-72-2