4-(Dicyanomethylene)-2,6-dimethyl-4H-pyran 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR938588-1G OR938588-5G
APOSOR938588-1GEA 101 EUR
APOSOR938588-1G APOSOR938588-5G
4-(Dicyanomethylene)-2,6-dimethyl-4H-pyran 95%
4-(Dicyanomethylene)-2,6-dimethyl-4H-pyran
Formule: C₁₀H₈N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00181519
CAS nummer: 28286-88-6