4-Bromo-2,6-xylidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Bromo-2,6-dimethylaniline
OR9386-100G OR9386-1KG OR9386-500G
APOSOR9386-100GEA 27.8 EUR
APOSOR9386-100G APOSOR9386-1KG APOSOR9386-500G
4-Bromo-2,6-xylidine 98%
4-Bromo-2,6-xylidine
Formule: C₈H₁₀BrN
MW: 200.08 g/mol
Kookpunt: 120 °C/0.2mmHg
Smeltpunt: 48…51 °C
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007826
CAS nummer: 24596-19-8
EINECS: 246-337-9