3-Bromophenethyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR938612-1G OR938612-5G
APOSOR938612-1GEA 52.6 EUR
APOSOR938612-1G APOSOR938612-5G
3-Bromophenethyl bromide 97%
3-Bromophenethyl bromide
Formule: C₈H₈Br₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07784359
CAS nummer: 40422-70-6