Methyl (R)-(+)-3-bromoisobutyrate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (R)-Methyl 3-bromo-2-methylpropanoate, Methyl (R)-(+)-3-Bromo-2-methylpropionate, (R)-(+)-3-Bromoisobutyric Acid Methyl Ester, (R)-(+)-3-Bromo-2-Methylpropionic Acid Methyl Ester
OR938686-1G OR938686-5G
APOSOR938686-1GEA 215 EUR
APOSOR938686-1G APOSOR938686-5G
Methyl (R)-(+)-3-bromoisobutyrate 95%
Methyl (R)-(+)-3-bromoisobutyrate
Formule: C₅H₉BrO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010639
CAS nummer: 110556-33-7