Methyl (methylthio)acetate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (Methylthio)acetic methyl ester
OR9387-100G OR9387-25G OR9387-5G
APOSOR9387-100GEA 278 EUR
APOSOR9387-100G APOSOR9387-25G APOSOR9387-5G
Methyl (methylthio)acetate
Methyl (methylthio)acetate
Formule: C₄H₈O₂S
Kookpunt: 49…51 °C/12mmHg
Dichtheid: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 58 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00039809
CAS nummer: 16630-66-3
EINECS: 240-683-4
UN: 3272
ADR: 3,III