1-Butyl-3-methylpyridinium chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR938737-1G OR938737-5G
APOSOR938737-1GEA 0 EUR
APOSOR938737-1G APOSOR938737-5G
1-Butyl-3-methylpyridinium chloride 95%
1-Butyl-3-methylpyridinium chloride
Formule: C₁₀H₁₆ClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08458942
CAS nummer: 125652-55-3