(1R,2S)-Cyclobutane-1,2-dicarboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR938740-1G OR938740-250MG
APOSOR938740-1GEA 63.5 EUR
APOSOR938740-1G APOSOR938740-250MG
(1R,2S)-Cyclobutane-1,2-dicarboxylic acid 95%
(1R,2S)-Cyclobutane-1,2-dicarboxylic acid
Formule: C₆H₈O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00019263
CAS nummer: 1461-94-5