2-(Methylthio)benzaldehyde 90%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR938789-1G OR938789-5G
APOSOR938789-1GEA 57 EUR
APOSOR938789-1G APOSOR938789-5G
2-(Methylthio)benzaldehyde 90%
2-(Methylthio)benzaldehyde
Formule: C₈H₈OS
Kookpunt: 141…143 °C
Dichtheid: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00196822
CAS nummer: 7022-45-9