3-Bromoindole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR938836-250MG OR938836-1G OR938836-100MG
APOSOR938836-250MGEA 1610 EUR
APOSOR938836-250MG APOSOR938836-1G APOSOR938836-100MG
3-Bromoindole 95%
3-Bromoindole
Formule: C₈H₆BrN
Bewaar temperatuur: Koelkast
CAS nummer: 1484-27-1