trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR938871-1G OR938871-250MG
APOSOR938871-1GEA 104 EUR
APOSOR938871-1G APOSOR938871-250MG
trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanol 95%
trans-4-(Hydroxymethyl)cyclohexanol
Formule: C₇H₁₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11036248
CAS nummer: 3685-27-6