3-[[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy]-1-propanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR938905-1G OR938905-5G
APOSOR938905-1GEA 0 EUR
APOSOR938905-1G APOSOR938905-5G
3-[[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy]-1-propanol 95%
3-[[tert-Butyl(dimethyl)silyl]oxy]-1-propanol
Formule: C₉H₂₂O₂Si
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00187968
CAS nummer: 73842-99-6