N-Vinylacetamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR938950-25G OR938950-5G
APOSOR938950-25GEA 257 EUR
APOSOR938950-25G APOSOR938950-5G
N-Vinylacetamide 98%
N-Vinylacetamide
Formule: C₄H₇NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00081205
CAS nummer: 5202-78-8