1-Phenyl-1H-pyrazol-3-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR938962-100MG OR938962-250MG
APOSOR938962-100MGEA 23.4 EUR
APOSOR938962-100MG APOSOR938962-250MG
1-Phenyl-1H-pyrazol-3-amine 95%
1-Phenyl-1H-pyrazol-3-amine
Formule: C₉H₉N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00100520
CAS nummer: 1128-56-9