1,3-Dihydro-1-methoxyisobenzofuran 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR939007-10G OR939007-1G OR939007-5G
APOSOR939007-10GEA 1010 EUR
APOSOR939007-10G APOSOR939007-1G APOSOR939007-5G
1,3-Dihydro-1-methoxyisobenzofuran 95%
1,3-Dihydro-1-methoxyisobenzofuran
Formule: C₉H₁₀O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 67536-29-2