1,2-Bis(phenylsulphinyl)ethane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR939020-1G OR939020-5G
APOSOR939020-1GEA 0 EUR
APOSOR939020-1G APOSOR939020-5G
1,2-Bis(phenylsulphinyl)ethane 97%
1,2-Bis(phenylsulphinyl)ethane
Formule: C₁₄H₁₄O₂S₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11846120
CAS nummer: 6099-21-4