Dimethyl-trans-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: trans-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic Acid Dimethyl Ester
OR939033-1G OR939033-250MG
APOSOR939033-1GEA 373 EUR
APOSOR939033-1G APOSOR939033-250MG
Dimethyl-trans-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate 95%
Dimethyl-trans-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate
Formule: C₁₀H₁₄O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 17673-68-6