Tetrahydrofuran-3-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR939036-100G OR939036-25G
APOSOR939036-100GEA 240 EUR
APOSOR939036-100G APOSOR939036-25G
Tetrahydrofuran-3-carbaldehyde 95%
Tetrahydrofuran-3-carbaldehyde
Formule: C₅H₈O₂
Kookpunt: 186 °C
Smeltpunt: 33 °C
Dichtheid: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >87 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02101976
CAS nummer: 79710-86-4