2-(3-Bromopropyl)-1,3-dioxolane 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Bromobutyraldehyde Ethylene Acetal
OR939057-250MG OR939057-5G
APOSOR939057-250MGEA 155 EUR
APOSOR939057-250MG APOSOR939057-5G
2-(3-Bromopropyl)-1,3-dioxolane 95%
2-(3-Bromopropyl)-1,3-dioxolane
Formule: C₆H₁₁BrO₂
MW: 195.06 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09868694
CAS nummer: 62563-07-9