1-Methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Cyano-1-methylpyrazole
OR939081-10G OR939081-1G OR939081-5G
APOSOR939081-10GEA 232 EUR
APOSOR939081-10G APOSOR939081-1G APOSOR939081-5G
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
1-Methyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formule: C₅H₅N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04969704
CAS nummer: 66121-71-9