cis-1,3-Cyclohexanediol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR939088-1G OR939088-250MG
APOSOR939088-1GEA 636 EUR
APOSOR939088-1G APOSOR939088-250MG
cis-1,3-Cyclohexanediol 95%
cis-1,3-Cyclohexanediol
Formule: C₆H₁₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 823-18-7