4-Phenyl-3H-1,2,4-triazole-3,5-(4H)-dione 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR939123-1G OR939123-5G
APOSOR939123-1GEA 68.7 EUR
APOSOR939123-1G APOSOR939123-5G
4-Phenyl-3H-1,2,4-triazole-3,5-(4H)-dione 95%
4-Phenyl-3H-1,2,4-triazole-3,5-(4H)-dione
Formule: C₈H₅N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003148
CAS nummer: 4233-33-4