BrettPhos palladacycle 3rd generation
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR939181-1G OR939181-250MG OR939181-5G
APOSOR939181-1GEA 198 EUR
APOSOR939181-1G APOSOR939181-250MG APOSOR939181-5G
BrettPhos palladacycle 3rd generation
BrettPhos palladacycle 3rd generation
Formule: C₄₈H₆₆NO₅PPdS
Smeltpunt: 150…193 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22572666
CAS nummer: 1470372-59-8