(R)-5-Allyl-2-oxabicyclo[3.3.0]oct-8-ene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR939188-1G
OR939188-250MG
APOSOR939188-1GEA
409
EUR
APOSOR939188-1G
APOSOR939188-250MG
(R)-5-Allyl-2-oxabicyclo[3.3.0]oct-8-ene 95%
(R)-5-Allyl-2-oxabicyclo[3.3.0]oct-8-ene
Formule:
C₁₀H₁₄O MW: 150.22 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
CAS nummer:
911200-98-1 |