Dichloroacetaldehyde hydrate 90%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR939237-1G OR939237-25G OR939237-5G
APOSOR939237-1GEA 146 EUR
APOSOR939237-1G APOSOR939237-25G APOSOR939237-5G
Dichloroacetaldehyde hydrate 90%
Dichloroacetaldehyde hydrate
Formule: C₂H₂Cl₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00150652
CAS nummer: 16086-14-9