1-Benzyl-1H-pyrazol-4-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR939289-1G OR939289-250MG
APOSOR939289-1GEA 135 EUR
APOSOR939289-1G APOSOR939289-250MG
1-Benzyl-1H-pyrazol-4-amine 95%
1-Benzyl-1H-pyrazol-4-amine
Formule: C₁₀H₁₁N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01693690
CAS nummer: 28466-62-8