6-Bromocaproic acid 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 6-Bromohexanoic acid
OR9393-100G OR9393-25G OR9393-5G
APOSOR9393-100GEA 26.3 EUR
APOSOR9393-100G APOSOR9393-25G APOSOR9393-5G
6-Bromocaproic acid 98+%
6-Bromocaproic acid
Formule: BrH₂C(CH₂)₄COOH
Kookpunt: 165…170 °C/20mmHg
Smeltpunt: 32…35 °C
Vlampunt: 95 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004422
CAS nummer: 4224-70-8
EINECS: 224-176-5
UN: 3261
ADR: 8,II