4-Ethynylbenzyl alcohol 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR939454-10G OR939454-1G OR939454-5G
APOSOR939454-10GEA 208 EUR
APOSOR939454-10G APOSOR939454-1G APOSOR939454-5G
4-Ethynylbenzyl alcohol 99%
4-Ethynylbenzyl alcohol
Formule: C₉H₈O
Smeltpunt: 40…44 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD05664205
CAS nummer: 10602-04-7