(2,3-Dimethoxyphenyl)acetic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR939463-1G OR939463-5G
APOSOR939463-1GEA 90.6 EUR
APOSOR939463-1G APOSOR939463-5G
(2,3-Dimethoxyphenyl)acetic acid 95%
(2,3-Dimethoxyphenyl)acetic acid
Formule: (C₆H₃(OCH₃)₂)CH₂COOH
Smeltpunt: 82…84 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00060351
CAS nummer: 90-53-9