2-Chloro-3-hydroxybenzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR939587-10G OR939587-25G OR939587-5G
APOSOR939587-10GEA 169 EUR
APOSOR939587-10G APOSOR939587-25G APOSOR939587-5G
2-Chloro-3-hydroxybenzaldehyde 95%
2-Chloro-3-hydroxybenzaldehyde
Formule: C₇H₅ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06798118
CAS nummer: 56962-10-8