N,N-Diethyl 3-borono-4-methylbenzenesulphonamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (5-(N,N-Diethylsulphamoyl)-2-methylphenyl)boronic acid, 5-Diethylsulphamoyl-2-methylbenzeneboronic acid
OR9396-1G OR9396-250MG
APOSOR9396-1GEA 308 EUR
APOSOR9396-1G APOSOR9396-250MG
N,N-Diethyl 3-borono-4-methylbenzenesulphonamide 97%
N,N-Diethyl 3-borono-4-methylbenzenesulphonamide
Formule: C₁₁H₁₈BNO₄S
Smeltpunt: 146…152 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08056356
CAS nummer: 871329-80-5