N,N-Dimethylformamide diisopropyl acetal 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: N,N,N-Trimethyl-1,1-bis(1-methylethoxy)amine, 1,1-Diisopropoxy-N,N-dimethylmethanamine, 1,1-Diisopropoxytrimethylamine
OR939612-25G OR939612-5G
APOSOR939612-25GEA 211 EUR
APOSOR939612-25G APOSOR939612-5G
N,N-Dimethylformamide diisopropyl acetal 95%
N,N-Dimethylformamide diisopropyl acetal
Formule: C₉H₂₁NO₂
MW: 175.27 g/mol
Kookpunt: 79…80 °C
Dichtheid: 0.838 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 25 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008879
CAS nummer: 18503-89-4
UN: 1993
ADR: 3 III