2'-Chloro-4'-nitroacetophenone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR939665-1G OR939665-250MG
APOSOR939665-1GEA 27.5 EUR
APOSOR939665-1G APOSOR939665-250MG
2'-Chloro-4'-nitroacetophenone 95%
2'-Chloro-4'-nitroacetophenone
Formule: C₈H₆ClNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017340
CAS nummer: 67818-41-1